Learn More
Acide β-glycérophosphorique, sel disodique pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10424701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10424701 25 g Flacon en verre 25g
10259600 100 g Flacon en verre 100g
10561814 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10424701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    43.65€ / 25g
    Économisez 8.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Acide bêta-glycérophosphorique, sel disodique pentahydraté, 98 %, C3H7Na2O6P.5H2O, numéro CAS-13408-09-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13408-09-8
Formule moléculaire C3H19Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 308.13
Numéro MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Clé InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
CID PubChem 131846916
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogénophosphate ; sodium ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 102.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 306.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline