Learn More
Acide glycérophosphorique Sodium Sel Hydate, Racémique, TRC
Code produit 30138601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138601 10 mg 10mg
30135589 50 mg 50mg
17987824 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG60161010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C3H9O6P • x(Na) • y(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 172.0722991802
Synonyme rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate, α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
SMILES O=P(O)(O)OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)