Learn More
Monooléate de glycéryle, 36,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 17821421 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17821421 50 mg 50mg
17841421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17821421 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210488850
Identifiants chimiques
CAS 111-03-5
Formule moléculaire C21H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.547
Clé InChI RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonyme monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
CID PubChem 5283468
ChEBI CHEBI:75342
Nom IUPAC 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadéc-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyceryl monooleate
Plage de pourcentage du dosage 37%
Quantité 50 mg
Poids de la formule 356.5
Forme physique Liquid