Learn More
Monooléate de glycéryle, MP Biomedicals™
Code produit 17831421 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17831421 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17831421 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210488880
Libère du glycérol libre et de l’acide oléique lors de l’hydrolyse. Le monooléate de glycéryle MP Biomedicals est un surfactant qui a été utilisé dans des études sur les cristaux liquides. La recherche montre qu’en présence de monooléine (1-oléoyl-rac-gly
La monooléine (1-oléoyl-rac-glycérol) est utilisée dans le développement de dispersions liquides à nanoparticules à base de monooléine comme véhicule possible pour l’administration de médicaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-03-5
Formule moléculaire C21H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.547
Clé InChI RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonyme monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
CID PubChem 5283468
ChEBI CHEBI:75342
Nom IUPAC 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadéc-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Spécification
Point de fusion 35°C (literature)
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane.
Poids de la formule 356.55
Forme physique Liquid