Learn More
Glycidol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11924761 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10590931 100 mL Flacon en verre 100mL
10550771 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11924761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120050025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 556-52-5 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-52-5
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00005147,MFCD00074873
Clé InChI CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme glycidol, oxiranemethanol, 2,3-epoxy-1-propanol, epihydrin alcohol, glycide, oxiranylmethanol, 3-hydroxypropylene oxide, 1-propanol, 2,3-epoxy, 2,3-epoxypropanol, glycidyl alcohol
CID PubChem 11164
ChEBI CHEBI:30966
Nom IUPAC oxiran-2-ylméthanol
SMILES OCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidol
Point de fusion -54.0°C
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 161.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4340
Quantité 2.5 L
Beilstein 17,104
Merck Index 15,4525
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 4.0 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycidol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.