Learn More
Glycidol, TRC
Code produit 30399555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6157001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidol
CAS 556-52-5
Formule moléculaire C3 H6 O2
Quantité 1 g
Synonyme Glycidol, Oxiran-2-ylmethanol, [(2RS)-Oxiran-2-yl]methanol, 2-Oxiranemethanol, 1-Propanol, 2,3-epoxy- (7CI,8CI), Glycidol (6CI), Oxiranemethanol (9CI), (RS)-Glycidol, (±)-2,3-Epoxy-1-propanol, (±)-Glycidol, 1,2-Epoxy-3-hydroxypropane, 1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-propanol, 2-(Hydroxymethyl)oxirane, 3-Hydroxy-1,2-epoxypropane, 3-Hydroxypropylene oxide, Allyl alcohol oxide, Epihydrin alcohol, Epiol OH, Glycide, Glycidol-Virantage VW 10200RP triblock copolymer, Glycidyl alcohol, NSC 46096, Oxiran-2-ylmethanol, Oxiranylmethanol, Racemic glycidol, dl-Glycidol
Formule InChI InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
SMILES OCC1CO1
Nom IUPAC oxiran-2-ylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Poids de la formule 74.0368