Learn More
Glycidyl 2,2,3,3-tétrafluoropropyl éther, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15440408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440408 5 g 5g
15450408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éther de glycidyl 2,2,3,3-tétrafluoropropyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19932-26-4
Formule moléculaire C6H8F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.122
Numéro MDL MFCD00054682
Clé InChI DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
CID PubChem 89247
Nom IUPAC 2-(2,2,3,3-tétrafluoropropoxyméthyle)oxirane
SMILES C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densité 1.327
Point d’ébullition 50°C (4 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.366
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.12
Pourcentage de pureté 97%