Learn More
Glycidyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycidyl Acrylate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-2-6(7)9-4-5-3-8-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| Poids de la formule | 128.0473 |