Learn More
Glycidyl Linolenate, TRC
Code produit 30137463
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137463 500 mg 500mg
30007473 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG615710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51554-07-5
Formule moléculaire C21 H34 O3
Poids moléculaire (g/mol) 334.49
Synonyme (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester;
Nom IUPAC oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl Linolenate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Poids de la formule 334.2508