Learn More
Méthacrylate de glycidyle, 97 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496770 250 g -
11486770 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11133.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Glycidyl methacrylate is commonly used as a monomer for the preparation of epoxy resins. It is also used to provide epoxy functionalization to polyolefins and other acrylate resins. Further, it is also useful as an epoxy resin additive for paint coating formulations and adhesive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de glycidyle est couramment utilisé comme monomère pour la préparation des résines époxy. Il est également utilisé pour assurer la fonctionnalisation de l’époxy aux polyoléfines et autres résines acrylates. En outre, il est également utile comme additif de résine époxy pour les formulations de revêtement de peinture et les applications adhésives.
Solubilité
Miscible au benzène, à l’alcool et à l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-91-2
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00005137
Clé InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
CID PubChem 7837
Nom IUPAC oxiran-2-ylméthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -82°C
Densité 1.078
Point d’ébullition 189°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 250 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2506
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 97%