Learn More
Méthacrylate de glycidyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317970 500 g Flacon en verre 500g
10164370 5 g Flacon en verre 5g
10124420 100 g Flacon en verre 100g
11904961 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10317970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165895000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    96.65€ / 500g
    Économisez 19.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-91-2 , 150-76-5
Clé InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
CID PubChem 7837
Nom IUPAC oxiran-2-ylméthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl methacrylate
Point de fusion -41.0°C
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O3
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4510
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible in almost all common organic solvents
Stabilisateur 50 to 150ppm MEHQ
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Viscosité 2.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycidyl methacrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.