Learn More
Méthacrylate de glycidyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Epoxypropyl methacrylate |
| CAS | 106-91-2 |
| Formule moléculaire | C7 H10 O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxiranylmethyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester (9CI), Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester (6CI,7CI,8CI), (±)-Glycidyl methacrylate, 2-Methylacrylic acid oxiranylmethyl ester, 2-[(Methacryloyloxy)methyl]oxirane, 3-Methacryloyloxy-1,2-epoxypropane, Acryester G, Acryester GMA, Acryester GU, Blemmer G, Blemmer GH, Blemmer GH-LC, Blemmer GMA, Blemmer GP, Blemmer GS, EM 54, Epoxypropyl methacrylate, Glycidol methacrylate, Glycidyl methacrylate, Glycidyl α-methylacrylate, Light Ester G, M 0590, Methacryloyloxymethyloxirane, NSC 24156, NSC 67195, P 1901, SR 379, SY-Monomer G, Sartomer 379, Sartomer SR 379 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCC1CO1 |
| Nom IUPAC | oxiran-2-ylméthyl 2-méthylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Poids de la formule | 142.063 |