Learn More
Myristate de glycidyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycidyl Myristate |
| CAS | 7460-80-2 |
| Formule moléculaire | C17H32O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Tetradecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Glycidyl Tetradecanoate, Myristic Acid Glycidyl Ester, NSC 404224 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(18)20-15-16-14-19-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Nom IUPAC | l’oxyran-2-ylméthyle tétradécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.43 |
| Poids de la formule | 284.2351 |