Learn More
Glycidyl phenyl ether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430397 250 g 250g
11420397 50 g 50g
11410397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21768.30
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
2-(Phenoxymethyl)oxirane is used in the synthesis of hydrazide-containing inhibitors of HIV-1 integrase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(phenoxymethyl)oxirane est utilisé pour la synthèse des inhibiteurs de la HIV-1 intégrase qui contiennent de l’hydrazide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,4 g/l).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-60-1
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00005133,MFCD31699959
Clé InChI FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
CID PubChem 31217
ChEBI CHEBI:82367
Nom IUPAC 2-(phénoxyméthyl)oxirane
SMILES C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycidyl phenyl ether
Point de fusion 3.5°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 244°C to 246°C
Point d’éclair 114°C (237°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.531
Quantité 250 g
Beilstein 2744
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.4g/L).
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%