Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0, low endotoxin
Code produit 18818352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18818352 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18818352 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67349.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 56-40-675.067 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Poids moléculaire (g/mol) 75.067
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 0.2M buffer soln.
pH 3.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL