Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, Solution tampon 0,2 M, pH 3,5
Code produit 15482969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482969 250mL 250mL
15492969 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482969 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60154.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-40-675.067 g/mol
Glycine, is used as a compound for polyacrylamide gel electrophoresis and Western blots. It is also used widely as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers (Tris-Glycine; sc-296648) where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. It is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est utilisée comme composé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et les transferts Western. Elle est également largement utilisée comme tampon pour une variété d’applications immunologiques. Elle est fréquemment utilisée dans la préparation de tampons TG (Tris-Glycine ; sc-296648) où le tampon est utilisé comme tampon de fonctionnement et/ou de transfert pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et le transfert Western. Elle est également utilisée comme éluant dans la chromatographie sur colonne. On observe l’utilisation de la glycine dans la détermination enzymatique du lactate à l’aide de déshydrogénase lactique.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau (100 mg/ml) et dans l’acétone (légèrement soluble). Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Poids moléculaire (g/mol) 75,067
Spécification
Concentration Solution de tampon 0.2M
pH 3,5
Forme physique Liquide
Quantité 250mL
Odeur Inodore