Learn More
Glycine-13C2, TRC
Code produit 30403333
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403333 25 mg
30397840 50 mg
30391176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG61599825MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67836-01-5
Formule moléculaire 13C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.05
Synonyme 2-Aminoacetic-13C2 Acid, Aciport-13C2, Aminoethanoic-13C2 Acid, Glicoamin-13C2, Glycocoll-13C2, Glycolixir-13C2, Glycosthene-13C2, Gyn-Hydralin-13C2, H 1-13C2, NSC 25936-13C2, NSC 2916-13C2, NSC 54188-13C2, Padil-13C2
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine-13C2
Formule InChI InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 77.0387
Conditions d’expédition Room Temperature