Learn More
Glycine-15N, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycine (15N) |
| CAS | 7299-33-4 |
| Formule moléculaire | C2H515NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Glycine-15N (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), [15N]Glycine, Glycine labeled with nitrogen-15, Nitrogen-15 glycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1 |
| SMILES | [15NH2]CC(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-(^{15}N)azanylacetic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.06 |
| Poids de la formule | 76.0291 |