Learn More
Glycine-2,2-d2-N-FMOC, CDN
Code produit 30321459
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321459 0.25 g 0.25g
30315335 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321459 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND55890.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycine-2,2-D2
CAS 284665-11-8
Formule moléculaire C17 D2 H13 N O4
Quantité 0.25 g
Synonyme Glycine-2,2-d2, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI), 2,2-Dideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetic acid, N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycine-2,2-D2, Fmoc-[2H2]Gly-OH, N-Fmoc-glycine-d2, Glycine-2,2-d2-N-FMOC
Formule InChI InChI=1 S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15 H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
SMILES [2 H]C([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido 2,2-dideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)acético
Poids moléculaire (g/mol) 299.3176
Poids de la formule 299.1127 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.