Learn More
Glycine, MP Biomedicals™
Code produit 11424966 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Poids moléculaire : 75,067 g/mol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11424966 Poids moléculaire : 75,067 g/mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424966 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04808873
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour électrophorèse sur gel de polyacrylamide et tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.
  • La glycine est un composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
  • La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.
  • Applications clés : Électrophorèse, SDS PAGE.
  • Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 451°F (NTP, 1992)
CAS 56-40-6
pH 4.0 (0.2 M solution in water)
Couleur Blanc
Métaux lourds ≤20 ppm
Perte à la dessiccation ≤0.2%
Formule moléculaire C2H5NO2
Numéro MDL MFCD00008131
Beilstein 635782
Synonyme Aminoacetic acid, Gly, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Informations sur la solubilité ≥ 100 mg/mL at 64°F (NTP, 1992)
Densité 1.1607 (NTP, 1992)
Poids moléculaire (g/mol) 75.067
Rotation optique ≤0.0065%
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse