Learn More
Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate, TRC
Code produit 30137245
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137245 25 mg 25mg
30138288 50 mg 50mg
30003246 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG62525025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863239-60-5
Formule moléculaire C28H47NO5
Poids moléculaire (g/mol) 477.68
Synonyme N-[(3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, Glyco Obeticholic Acid;
Nom IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@@]4([H])[C@@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@@]3([H])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-18-22-14-17(30)10-12-28(22,4)21-11-13-27(3)19(7-8-20(27)25(21)26(18)34)16(2)6-9-23(31)29-15-24(32)33/h16-22,25-26,30,34H,5-15H2,1-4H3,(H,29,31)(H,32,33)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25+,26-,27-,28-/m1/s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 477.3454
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature