Learn More
Glycine, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10637652 5 kg 5kg
10784611 250 g 250g
10408460 1 kg 1kg
10407873 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10637652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120070050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La glycine, numéro CAS 56-40-6, est une formulation purifiée de l’acide aminé, de la glycine (acide aminoacétique) qui est utilisée dans la synthèse de plusieurs composés, notamment la créatinine, les purines et les porphyrines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La glycine est un acide essentiel qui peut être utilisé pour la synthèse de la créatine, des purines et des porphyrines
  • Soluble dans l’eau ; a un pH de ∼ = 5,5 à 6,5 en solution
  • La glycine est un neurotransmetteur inhibiteur qui régule l’activité des récepteurs NMDA et affecte l’activité neurale
Applications
  • La glycine peut également être utilisée pour maintenir la pression osmotique ou comme composant d’autres tampons de biologie moléculaire dépendants des ions
  • La glycine est utilisée en biologie moléculaire comme composant de tampon pour l’électrophorèse sur gel ; la capacité de la glycine à adopter une charge négative à un pH plus élevé la rend idéale pour la séparation des protéines dans la couche d’empilement
  • Destiné aux applications de biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 233°C
Arsenic (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Couleur Incolore à jaune
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Conditionnement Plastic bucket
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Densité 1.5950g/mL
Quantité 5 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥97.5% (Total Base)
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide