Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99 %
Code produit 11464894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464894 2500 g 2500g
11454894 500 g -
11474894 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464894 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13816.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    95.65€ / 2500g
    Économisez 17.57€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
La glycine est utilisée comme additif dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et comme édulcorant et exhausteur de goût dans les aliments destinés à l’homme. Elle est également utilisée comme tampon dans les antiacides, les analgésiques, les antisudorifiques, les cosmétiques et les articles de toilette. Elle intervient comme neurotransmetteur dans le système nerveux central, en particulier dans la moelle épinière, le tronc cérébral et la rétine. Elle s’utilise comme tampon et évite aux échantillons d’être endommagés lors des électrophorèses. De plus, elle permet de supprimer les anticorps de marquage des protéines dans les membranes de western blot. En outre, elle participe à la production de produits en caoutchouc mousse, d’agents complexants de métaux et d’engrais.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est utilisée comme additif dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et comme édulcorant et exhausteur de goût dans les aliments destinés à l’homme. Elle est également utilisée comme tampon dans les antiacides, les analgésiques, les antisudorifiques, les cosmétiques et les articles de toilette. Elle intervient comme neurotransmetteur dans le système nerveux central, en particulier dans la moelle épinière, le tronc cérébral et la rétine. Elle s’utilise comme tampon et évite aux échantillons d’être endommagés lors des électrophorèses. De plus, elle permet de supprimer les anticorps de marquage des protéines dans les membranes de western blot. En outre, elle participe à la production de produits en caoutchouc mousse, d’agents complexants de métaux et d’engrais.
Solubilité
Soluble dans l’eau et dans la pyridine. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique, le n-octanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∼245°C (décomposition)
pH 5,97
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol.
Densité 1.595
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 99%