Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+ %, pour analyse
Code produit 10358210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10358210 1 kg Flacon en plastique 1kg
10733031 100 g Flacon en plastique 100g
10072930 250 g Flacon en plastique 250g
10773644 5 kg Récipient en plastique 5kg
11945341 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10358210 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 220910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    97.65€ / 1kg
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La glycine, numéro CAS 56-40-6, est une formulation purifiée de l’acide aminé, de la glycine (acide aminoacétique) qui est utilisée dans la synthèse de plusieurs composés, notamment la créatinine, les purines et les porphyrines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 40ppm max.
Substance hydrolysable Clear solution
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Solvants résiduels Meets the requirements
Sulfate 50ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.5950g/mL
Quantité 1 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Qualité Analytique
Forme physique Poudre cristalline