Learn More
Glycine, ≥99 %, qualité biologie moléculaire, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15845298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15845298 5 kg Flacon en plastique 5kg
15815158 500 g Flacon en plastique 500g
15835298 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15845298 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16407.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.067
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densité 1.595
Quantité 5 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥99%
Gravité spécifique 1.595
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre