Learn More
Glycine, qualité ACS, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895288 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895288 25 kg Flacon en plastique 25kg
15885288 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15895288 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16372.C4
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.067
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Densité 1.595
Quantité 25 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté >98.5%
Gravité spécifique 1.595
Qualité ACS
Forme physique Poudre cristalline