Learn More
Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione), TRC
Code produit 30138370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138370 10 g 10g
17947534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP47992010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-57-0
Formule moléculaire C4 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Synonyme 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, α,γ-Diacipiperazine
Nom IUPAC Pipérazine-2,5-DIONE
SMILES O=C1CNC(=O)CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Quantité 10 g
Poids de la formule 114.0429
Pourcentage de pureté >95%