Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anhydride de glycine, 99 %
Code produit 11483098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483098 100 g 100g
11473098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483098 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18822.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.104 g/mol
It can be used as an intermediate in the preparation of various pharmaceutical and biologically active compounds. Also used in the synthesis of dipeptide isosteres by cross-metathesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs. Également utilisé dans la synthèse d’isostères dipeptidiques par métathèse croisée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (142 mg/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-57-0
Formule moléculaire C4H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.104
Numéro MDL MFCD00006009
Clé InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
CID PubChem 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nom IUPAC pipérazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine anhydride
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Beilstein 112112
Merck Index 14,7466
Informations sur la solubilité Soluble in water (142mg/L).
Quantité 100 g
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 99%