Learn More
Anhydride de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10393952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10393952 5 g Flacon en verre 5g
10754801 25 g Flacon en verre -
10764801 100 g Flacon en verre 100g
10513314 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10393952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120080050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-57-0
Formule moléculaire C4H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00006009
Clé InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
CID PubChem 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nom IUPAC pipérazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine anhydride
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex N)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Informations sur la solubilité Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline