Learn More
Chlorhydrate d'ester benzylique de glycine, 97 %
Code produit 10893011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10893011 1 g Flacon en verre 1g
10312360 5 g Flacon en verre 5g
10260700 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10893011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428540010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 2462-31-9 | C9H12ClNO2 | 201,65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2462-31-9
Formule moléculaire C9H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Numéro MDL MFCD00035442
Clé InChI VLQHNAMRWPQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl glycinate hydrochloride, benzyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine benzyl ester hydrochloride, h-dl-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate hcl, h-gly-obzl.hcl, benzyl glycinate, h-gly-obzl hcl, glycine benzyl ester hcl, glycine, phenylmethyl ester, hydrochloride
CID PubChem 11701227
Nom IUPAC benzyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine benzyl ester hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.65
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement