Learn More
Sel de p-toluènesulfonate d’ester benzylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462438 5 g 5g
15422416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56016.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1738-76-7 | C16H19NO5S | 337.39 g/mol
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt is a potent crosslinking inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de p-toluènesulfonate de glycinate de benzyle est un puissant inhibiteur de réticulation.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (0,1 g/ml)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1738-76-7
Formule moléculaire C16H19NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 337.39
Numéro MDL MFCD00035425
Clé InChI WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
CID PubChem 6451311
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique de benzyl2-aminoacétate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Point de fusion 132°C to 134°C
Formule linéaire NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H
Quantité 5 g
Beilstein 3600116
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (0.1g/mL)
Poids de la formule 337.39
Pourcentage de pureté 99%