Learn More
Glycine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10070150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10070150 1 kg 1kg
10101620 100 g 100g
10589760 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10070150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0800/60
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
C2H5NO2, numéro CAS 56-40-6, glycolixir, padil, aciport, hampshire glycine, acide aminoéthanoïque, glycine, glycocolle, glycosthène, glicoamine, acide aminoacétique, 1 kg, CHEBI:15428, blanc, 75,07 g/mol, DHMGODQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-acide aminoacétique, 182 C, 8131, 75.067, pot de poudre en plastique, 5,9 à 6,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Point de fusion 182 °C
pH 5,9 à 6,4
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 75,07g/mol
Forme physique Poudre