Learn More
Glycine cristalline MP Biomedicals
Code produit 11427680 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427680 5 kg
11417680 1 kg
11437680 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427680 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210057005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    387.45€ / 5kg
    Économisez 19.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Densité 1.16 g/mL
Quantité 5 kg
Poids de la formule 75.07
Forme physique Cristalline