Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, qualité électrophorèse, 99,5+ %
Code produit 15496339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496339 250 g 250g
15406349 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496339 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64365.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    38.65€ / 250g
    Économisez 7.15€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
La glycine est utilisée comme composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western. Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycine est utilisée comme composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Glycine is also a component of Towbin′s transfer buffer for Western blots. (La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.) Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Couleur Blanc
Formule linéaire H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Densité 1.595
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre