Learn More
Chlorhydrate d’ester d’éthyle de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494073 500 g 500g
11484073 100 g 100g
11404083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10315.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 623-33-6 | C4H10ClNO2 | 139.579 g/mol
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester éthylique de la glycine (GEE) est utilisé conjointement avec le N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide (EDC) pour les études d’empreinte du carboxyle sur les protéines. Le protocole GEE / EDC effectue la dérivatisation spécifique des chaînes latérales carboxyle du glutamate et de l’aspartate sur des protéines intactes. Cette réaction est facile à obtenir dans des conditions aqueuses à un pH physiologique. Il s’utilise principalement comme matière première pharmaceutique. Le chlorhydrate d’ester éthylique de la glycine est un intermédiaire important pour la préparation de l’acide chrysanthémique ou de deux acides chrysanthémiques chlorés. Il s’utilise principalement dans la synthèse des médicaments anti-inflammatoires, mais il est également possible de l’utiliser pour la synthèse de quatre acides acétiques imidazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>1000 mg/ml à 20°C), l’éthanol, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-33-6
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.579
Numéro MDL MFCD00012871
Clé InChI TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
CID PubChem 2723640
Nom IUPAC éthyl 2-aminoacétate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 144°C to 148°C
Beilstein 3594034
Informations sur la solubilité Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol.
Quantité 500 g
Poids de la formule 139.58
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%