Learn More
Glycine Éthylester Chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 139.04 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |