Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de glycine, 98 + %
Code produit 10279790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10279790 500 g Flacon en verre 500g
10156800 100 g Flacon en verre 100g
10013733 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279790 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 411015000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6000-43-7
Formule moléculaire C2H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00012872
Clé InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
CID PubChem 22316
Nom IUPAC acide 2-aminoacétique ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine hydrochloride
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Note relative au nom 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Merck Index 15, 4526
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Eau 1% Max. (K.F.)
Quantité 500 g
Poids de la formule 111.53
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline