Learn More
Chlorhydrate de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484783 100 g 100g
11494783 500 g 500g
11404793 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12162.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de glycine est un neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>100 g/L).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6000-43-7
Formule moléculaire C2H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00012872
Clé InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
CID PubChem 22316
Nom IUPAC hydrogen 2-aminoacetic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine hydrochloride
Point de fusion 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in water (>100g/L).
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 111.53
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%