Learn More
Chlorhydrate d’ester de méthyle de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510931 500 g Flacon en plastique 500g
10255250 100 g Flacon en plastique 100g
13498318 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10510931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120105000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-79-5
Formule moléculaire C3H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.55
Numéro MDL MFCD00012870
Clé InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 122755
Nom IUPAC méthyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2CH3·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04,34
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000g/L water (20 c)
Poids de la formule 125.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux