Learn More
Chlorhydrate de méthyl ester de glycine, TRC
Code produit 30395257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395257 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG62523510G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 5680-79-5
Formule moléculaire C3H8ClNO2
Quantité 10 g
Synonyme Aminoacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Glycinate Methyl Ester Hydrochloride, Glycine Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 2-Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Glycinate Hydrochloride, Methyl alpha-Aminoacetate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
SMILES Cl.COC(=O)CN
Nom IUPAC 2-aminoacétate de méthyle ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 125.55
Poids de la formule 125.0244