Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, sel de sodium hydraté, 99 %
Code produit 10318200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10318200 100 g 100g
15284674 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10318200 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 204591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6000-44-8 | C2H4NNaO2 | 97.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6000-44-8
Formule moléculaire C2H4NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 97.05
Numéro MDL MFCD00150683,MFCD00062543
Clé InChI WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8z
CID PubChem 4684308
SMILES [Na+].NCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine, sodium salt
Point de fusion 197.0°C to 201.0°C
Note relative au nom 99%
pH 11.1 to 12.0 (10% aq. soln.)
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CO2Na
Transmittance 94.0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: solubility in methanol: 60g/L (20°C)
Eau 1% Max. (K.F.)
Nom IUPAC sodium ; 2-aminoacétate
Quantité 100 g
Poids de la formule 97.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Microbilles humides