Learn More
Glycine t-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Code produit 30402882
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402882 1 g
30405103 5 g
30399748 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6251751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27532-96-3
Formule moléculaire C6 H13 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminoacetate;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine, t-Butyl Ester, Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.0713
Conditions d’expédition Room Temperature