Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester de tert-butyle de glycine, 99 %
Code produit 10646481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10646481 2.5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10646481 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 297020025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine tert butyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99%
CAS 27532-96-3
Point de fusion 138°C to 142°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14ClNO2
Formule linéaire H2NCH2C(O)OC(CH3)3·HCl
Numéro MDL MFCD00058255
Quantité 2.5 g
Synonyme h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
Clé InChI OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminoacétate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
CID PubChem 2725036
Poids de la formule 167.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline