Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363956
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363956 5 g 5g
11353956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17116.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132.18 g/mol
Glycine t-butyl ester hydrochloride is a substituted Glycine used as parakeratosis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de glycine t-butyl ester est une Glycine substituée utilisée comme inhibiteur de la parakératose.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27532-96-3
Formule moléculaire C6H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
Numéro MDL MFCD00058255
Clé InChI OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
CID PubChem 2725036
Nom IUPAC 2-(tert-butoxy)-2-oxoethan-1-aminium
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine tert-butyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Beilstein 3989048
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and water
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.64
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%