Learn More
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents™
Code produit 10467963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467963 500 g Flacon poly 500g
10061073 1 kg Flacon poly 1kg
10754724 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10467963 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP381500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-40-6 | Molecular Formula: C2H5NO2 | Molecular Weight: 75.07 g/mol
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline)
La glycine est utilisée dans la préparation de tampons d’électrophorèse et de milieux de culture Tris–Glycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 182 °C
Absorbance 0,1 UA max à 280 nm
Ammonium 0,02% max.
Arsenic (As) 1 ppm max.
pH 5,9 à 6,4
Couleur Blanc
Chlorure 0,003% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Résidus d’allumage 0,10 % max.
Identification Test de réussite
Fer (Fe) 7 ppm maximum.
Plage de pourcentage du dosage 98,5 à 101,0 %
Perte à la dessiccation 0,20 % max.
Autres acides aminés Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Merck Index 15, 4526
Densité 1.595g/cm³
Quantité 500 g
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 98,5 à 101,0 %
Forme physique Poudre