Learn More
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents™
Code produit 10754724
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10754724 5 kg Seau en PE 5kg
10467963 500 g Flacon poly 500g
10061073 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10754724 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3815
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glycine (cristaux blancs ou poudre cristalline)
La glycine est utilisée dans la préparation de tampons d’électrophorèse et de milieux de culture Tris–Glycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 182°C
Absorbance 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5,9 à 6,4
Couleur Blanc
Chlorure 0.003% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.10% max.
Identification Pass Test
Fer (Fe) 7ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.20% max.
Autres acides aminés Pass Test
Conditionnement Seau en PE
Merck Index 15, 4526
Densité 1.595g/cm³
Quantité 5 kg
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Poudre