Learn More
Glycitin, MedChemExpress
Description
Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycitin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 40246-10-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H22O10 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Glycitein 7-O-β-glucoside |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM) |
| Afficher plus |