Learn More
Hydrate d’acide glycocholique, Thermo Scientific™
Code produit. 17211316 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
17211316 1 g Flacon en verre 1g
17221316 5 g Flacon en verre 5g
2 options
Code produit. 17211316
Marque: Thermo Scientific Acros 466790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192657-83-2
Formule moléculaire C26H43NO6
Poids moléculaire (g/mol) 465.63
Numéro MDL MFCD06408004
Clé InChI RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
Nom IUPAC Hydrate d’acide 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-1-yl}pentanamido)acétique
SMILES [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Spécification
Vecteur alpha Glycocholicacid
Nom chimique ou matériau Hydrate d’acide glycocholique
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforme
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution
Poids de la formule 483.64
Forme physique Poudre