Learn More
Sel de sodium à l’acide glycocholique, TRC
Code produit 30008010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008010 100 mg 100mg
30007358 1 g 1g
30003302 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG641368100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863-57-0
Formule moléculaire C26 H42 N O6 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 487.6045
Synonyme Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, sodium salt (1:1), Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, monosodium salt (9CI), Glycine, N-choloyl-, monosodium salt (8CI), Cholane, glycine deriv., Monosodium glycocholate, NSC 35609, Sodium cholylglycinate, Sodium glycocholate, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Sodium Salt, N-Choloylglycine Sodium Salt
Nom IUPAC sodium ; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétracécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthre-17-yl]pentanoyl]amino]acétate
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycocholic Acid Sodium Salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H43NO6.Na/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Poids de la formule 487.291