Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogène, du foie de bœuf
Code produit 15515066 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515066 100 g 100g
15595056 5 g 5g
15505066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515066 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225901000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-79-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Clé InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]méthoxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycogen
Formule linéaire (C6H10O5)n
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4531
Rotation spécifique +175.00
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol